Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®

Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®

100 ml, 0,20 ml, 0,10 ± ml
Catalog # 612-3976
Supplier:   SciLabware
Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®
Catalog # 612-3976
Supplier:  SciLabware
Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®
Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®

100 ml, 0,20 ml, 0,10 ± ml

Price
SFr. 73.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Borosilikatglas mit austauschbarem PTFE-Küken, Klasse AS.

  • Kalibriert für höchste Präzision „Ex“
  • PTFE-Küken für fettfreie Funktion
  • Weiße Graduierungen aus Emaille für gute Sichtbarkeit mit dunklen Lösungen

Certifications: ISO 385.

Documents

Specifications
  • Kapazität:
    100 ml
  • Seq:
    04
  • Teilung:
    0,20 ml
  • Toleranz:
    0,10 ± ml
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.