Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX® | Avantor

Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®

25 ml, 0,10 ml, 0,05 ± ml
Katalognr. 612-3974
Anbieter:   SciLabware
Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®
Katalognr. 612-3974
Anbieter:  SciLabware
Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®
Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®

25 ml, 0,10 ml, 0,05 ± ml

Preis
SFr. 53.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Borosilikatglas mit austauschbarem PTFE-Küken, Klasse AS.

  • Kalibriert für höchste Präzision „Ex“
  • PTFE-Küken für fettfreie Funktion
  • Weiße Graduierungen aus Emaille für gute Sichtbarkeit mit dunklen Lösungen

 : ISO 385.

Dokumente

Technische Daten
  • Kapazität:
    25 ml
  • Seq:
    02
  • Teilung:
    0,10 ml
  • Toleranz:
    0,05 ± ml