Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX® | Avantor

Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®

10 ml, 0,02 ml, 0,02 ± ml
Katalognr. 612-3973
Anbieter:   SciLabware
Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®
Katalognr. 612-3973
Anbieter:  SciLabware
Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®
Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®

10 ml, 0,02 ml, 0,02 ± ml

Preis
SFr. 63.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Borosilikatglas mit austauschbarem PTFE-Küken, Klasse AS.

  • Kalibriert für höchste Präzision „Ex“
  • PTFE-Küken für fettfreie Funktion
  • Weiße Graduierungen aus Emaille für gute Sichtbarkeit mit dunklen Lösungen

Zertifizierung: ISO 385.

Dokumente

Technische Daten
  • Kapazität:
    10 ml
  • Seq:
    01
  • Teilung:
    0,02 ml
  • Toleranz:
    0,02 ± ml
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.