Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX® | Avantor

Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®

100 ml, 0,20 ml, 0,10 ± ml
Katalognr. 612-3972
Anbieter:   SciLabware
Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®
Katalognr. 612-3972
Anbieter:  SciLabware
Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®
Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®

100 ml, 0,20 ml, 0,10 ± ml

Preis
129.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Borosilikatglas mit austauschbarem PTFE-Küken, Klasse AS.

  • Kalibriert für höchste Präzision „Ex“
  • PTFE-Küken für fettfreie Funktion
  • Weiße Graduierungen aus Emaille für gute Sichtbarkeit mit dunklen Lösungen

Certifications: ISO 385.

Dokumente

Technische Daten
  • Kapazität:
    100 ml
  • Seq:
    10
  • Teilung:
    0,20 ml
  • Toleranz:
    0,10 ± ml
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.