Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®
10 ml, 0,02 ml, 0,02 ± ml
612-3959
Borosilikatglas mit austauschbarem PTFE-Küken, Klasse AS.
- Kalibriert für höchste Präzision „Ex“
- PTFE-Küken für fettfreie Funktion
- Weiße Graduierungen aus Emaille für gute Sichtbarkeit mit dunklen Lösungen
: ISO 385.
- Kapazität:10 ml
- Seq:05
- Teilung:0,02 ml
- Toleranz:0,02 ± ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



