Messzylinder
100 ml, 2 ml, 1 ± ml
HECH42206030
Sodaglas, niedrige Form, Klasse B.
- Auf Einguss geeicht (TC, In) Runder Fuß oder Sechskantfuß aus Kunststoff, Ausguss Braune Graduierung
: DIN EN ISO 4788
- Kapazität:100 ml
- Teilung:2 ml
- Toleranz:1 ± ml