AuftragsverfolgungKontakt
Pufferlösungen
Pufferlösungen
13,00, ±0.01, 25 °C, 1 L
Catalog # 46307.K2
Pufferlösungen
Catalog # 46307.K2
CAS Number:  
Pufferlösungen
Pufferlösungen
13,00, ±0.01, 25 °C, 1 L
CAS Number:  
Price
SFr. 87.70
Log in for availability
1 * 1 L
Specifications
Specifications
  • VE:
    1 L
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • pH Genauigkeit:
    ±0.01
  • pH-Wert:
    13,00
  • Cat. No.:
    46307.K2
  • Aussehen:
    Colourless
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD03458582
Specifications