AuftragsverfolgungKontakt
Pufferlösungen
Pufferlösungen
13,00, ±0.01, 25 °C, 500 mL
  46307.AP
Pufferlösungen
  46307.AP
 :  
Pufferlösungen
Pufferlösungen
13,00, ±0.01, 25 °C, 500 mL
 :  
SFr. 55.60
1 * 500 mL
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • pH Genauigkeit:
    ±0.01
  • pH-Wert:
    13,00
  • Cat. No.:
    46307.AP
  • Aussehen:
    Colourless
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD03458582