AuftragsverfolgungKontakt
pH buffer solutions, NIST/DIN | Avantor
pH buffer solutions, NIST/DIN
NIST/DIN buffer solution, 9,180, 250 mL
Katalognr. METT51350056
Anbieter:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions, NIST/DIN
Katalognr. METT51350056
Anbieter:  Mettler - Toledo
CAS Nummer:  
pH buffer solutions, NIST/DIN
NIST/DIN buffer solution, 9,180, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 37.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
The NIST/DIN pH buffers are specified to three decimal places, e.g. 9.180, offering the highest possible pH precision.
A detailed test certificate is available for every bottle and guarantees the tested values and traceability.
Zertifizierung: NIST traceable.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    NIST/DIN buffer solution
  • pH-Wert:
    9,180
Technische Daten