AuftragsverfolgungKontakt
pH-Pufferlösung | Avantor
pH-Pufferlösung
Technical buffer solution, 250 ml, 11,00, 250 mL
Anbieter:   Mettler - Toledo
pH-Pufferlösung
Katalognr. METT51350012
Anbieter:  Mettler - Toledo
CAS Nummer:  
pH-Pufferlösung
pH-Pufferlösung
Technical buffer solution, 250 ml, 11,00, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 31.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    Technical buffer solution, 250 ml
  • pH-Wert:
    11,00