AuftragsverfolgungKontakt
pH-Pufferlösung | Avantor
pH-Pufferlösung
Technische Pufferlösung, 6×250 ml, 2,00
Anbieter:   Mettler - Toledo
pH-Pufferlösung
Katalognr. METT51350016
Anbieter:  Mettler - Toledo
CAS Nummer:  
pH-Pufferlösung
pH-Pufferlösung
Technische Pufferlösung, 6×250 ml, 2,00
CAS Nummer:  
Preis
114.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ST
Technische Daten
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Technische Pufferlösung, 6×250 ml
  • pH-Wert:
    2,00