AuftragsverfolgungKontakt
pH-Pufferlösung
Technical buffer solution, 250 ml, 9,21, 250 mL
  METT51350008
pH-Pufferlösung
  METT51350008
 :  
pH-Pufferlösung
pH-Pufferlösung
Technical buffer solution, 250 ml, 9,21, 250 mL
 :  
31.00 SFr.
1 * 250 mL
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    Technical buffer solution, 250 ml
  • pH-Wert:
    9,21