Ductless work stations, Protector®
Workstation with blower, 1220×740×650 mm, 54 kg
Katalognr. LBCP3930020
Anbieter: LABCONCO
Direkt zu
Product Details & Documents
Protector® work stations are specifically designed for the needs of pathologists and histotechnologists. Like a traditional fume hood, these enclosures have a front air foil and rear baffle to direct the inflow air across the work area and away from the operator. Ideal for cramped or crowded labs, protector work stations have a low profile so they fit easily under standard upper cabinets. Designed with a built-in blower which use specially treated carbon filters.
- Face velocities from 60 to 100 fpm
- Built-in dynamically-balanced motorized impeller
- Ergonomic air foil with aerodynamic Clean-Sweep airflow openings with upper dilution air supply
- Zone-perforated type 304 stainless steel rear baffle
- Glare-free fluorescent lighting
Technische Daten
- Gewicht:54 kg
- Außen B×T×H:1220×740×650 mm
- Bezeichnung:Workstation with blower
- Seq:01
- Cat. No.:LBCP3930020
- Stromzufuhr:230 V, 50 Hz, 5 A
- Versandgewicht:54 kg
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- LBCP3908410Solid epoxy work surface, black, 1830 mm width, 84 kg1830×900×25 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- LBCP3908407Solid epoxy work surface, black, 1830 mm width, 63 kg1830×680×25 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungAußen B×T×HVerfügbarkeitPreis
- LBCP3924200Organic carbon filters for Protector® work stations with built-in blower, 5,4 kg, 457×914×250 mmmm mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- 135-1079Ammonia carbon filter, 9,5 kg457×457×530 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 895.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- 135-1077Replacement HEPA filter, 99,99 % on particles 0,3 micron in size457×457×83,82 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 895.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- 135-1082Portable exhauster, FilterMate™, with available ammonia-amine, formaldehyde, organic vapor filter, 41 kg380×580×580 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 5’390.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- 135-1081Portable exhauster, FilterMate™, with HEPA filter included, 22,7 kg470×580×630 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 6’000.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- 135-1078Formaldehyde carbon filter, 9,5 kg457×457×530 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 895.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- 135-1080Portable exhauster, FilterMate™, with available ammonia-amine, formaldehyde, organic vapor filter, 22,7 kg360×580×580 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 4’960.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- LBCP3776002Replacement bag for bag-in/ bag out HEPA filter— mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 504.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- 135-1093Portable exhauster, FilterMate™, with available ammonia-amine, formaldehyde, organic vapor and HEPA filter, 22,7 kg380×580×580 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 6’260.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- 135-1092Portable exhauster, FilterMate™, with available HEPA filter, 22,7 kg360×580×580 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 5’760.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- 135-1091Organic carbon filter, 7,7 kg180×180×210 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 521.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- LBCP3908402Solid epoxy work surface, black, 1220 mm width, 44 kg1220×680×25 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- LBCP3908401Solid epoxy work surface, black, 910 mm width, 33 kg910×680×25 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- LBCP3908400Solid epoxy work surface, black, 610 mm width, 22 kg610×680×25 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- LBCP3746712Telescoping base stands with castors, nominal width of 101,6 mm, 1219×1016 mm, 38 kg— mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 2’240.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis