AuftragsverfolgungKontakt
HPLC columns, Hypersil™ BDS C18
HPLC columns, Hypersil™ BDS C18
Vorsäulenkartusche, C18, 130 Å, 2,4 µm, 4,60 mm, 10 mm
Catalog # 555-6600
HPLC columns, Hypersil™ BDS C18
Catalog # 555-6600
HPLC columns, Hypersil™ BDS C18
HPLC columns, Hypersil™ BDS C18
Vorsäulenkartusche, C18, 130 Å, 2,4 µm, 4,60 mm, 10 mm
Price
SFr. 916.00
Log in for availability
1 * 4 ST
Product Details & Documents
The Hypersil™ BDS C18 with the base deactivated silica backbone has reduced silanol activity and hence produce reliable results for QA/QC labs.
  • Base deactivated with minimal residual silanol activity
  • Good reproducibility
Specifications
  • Säulenform:
    Vorsäulenkartusche
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Partikelgröße:
    2,4 µm
  • Porengröße:
    130 Å
  • Länge:
    10 mm
  • Phase:
    C18
  • Cat. No.:
    555-6600
  • Temperaturlimit:
    60 °C
  • Endcapped:
    Ja
  • Kohlenstoffbelastung:
    11%
  • Surface area:
    170 m²/g
  • USP-Code:
    L1