AuftragsverfolgungKontakt
HPLC columns, HyPURITY™ Aquastar
HPLC columns, HyPURITY™ Aquastar
Vorsäulenkartusche, C18, 190 Å, 3 µm, 2,10 mm, 10 mm
Katalognr. 555-8116
HPLC columns, HyPURITY™ Aquastar
Katalognr. 555-8116
HPLC columns, HyPURITY™ Aquastar
Vorsäulenkartusche, C18, 190 Å, 3 µm, 2,10 mm, 10 mm
Preis
SFr. 894.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4 ST
Product Details & Documents
These columns are a silica-based polar end-capped and it is designed to provide superior retention of polar compounds and increased sensitivity in 100% aqueous conditions.
  • Ideal for structurally similiar analytes
  • Optimised for LC/MS applications
Technische Daten
  • Säulenform:
    Vorsäulenkartusche
  • Ø int.:
    2,10 mm
  • Partikelgröße:
    3 µm
  • Porengröße:
    190 Å
  • Länge:
    10 mm
  • Seq:
    12
  • Phase:
    C18