Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Miniröhrchensystem, Axygen® | Avantor

Miniröhrchensystem, Axygen®

8er-Miniröhrchenstreifen, PP, im Rack, 1,1 ml
Katalognr. 731-0217
Anbieter:   Corning
Miniröhrchensystem, Axygen®
Katalognr. 731-0217
Anbieter:  Corning
Miniröhrchensystem, Axygen®
Miniröhrchensystem, Axygen®

8er-Miniröhrchenstreifen, PP, im Rack, 1,1 ml

Preis
439.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 600 ST
Product Details & Documents

PP, 100 % rein. Das Axygen 96-Well-Miniröhrchensystem ist sowohl für 8er- als auch für 12er-Verschlusskappenstreifen konzipiert.

  • Mit Beckman, Tecan, Zymark und anderen automatisierten Arbeitsstationen kompatibel
  • Nur einseitig anbringbarer Deckel mit eingeätzter, alphanumerischer Gitterteilung zur positiven Identifizierung der Proben
  • Eingegossene Kondensationsringe am Deckel minimieren das Risiko von Kreuzkontamination

Dokumente

Technische Daten
  • Kapazität:
    1,1 ml
  • Bezeichnung:
    8er-Miniröhrchenstreifen, PP, im Rack
  • Seq:
    08
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Röhrchen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 731-0222
    Vorsterilisierte 12er-Verschlussstreifen für Miniröhrchen
    0,6+1,1 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 400 ST - 172.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Röhrchen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 731-0221
    12er-Verschlussstreifen für Miniröhrchen
    0,6+1,1 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 400 ST - 122.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Röhrchen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 731-0223
    8er-Verschlussstreifen für Miniröhrchen
    0,6+1,1 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 600 ST - 122.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Röhrchen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 731-0224
    Vorsterilisierte 8er-Verschlussstreifen für Miniröhrchen
    0,6+1,1 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 600 ST - 172.00 SFr.