Miniröhrchensystem, Axygen®
8er-Miniröhrchenstreifen, PP, lose Menge, 1,1 ml
Anbieter: Corning
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, 100 % rein. Das Axygen 96-Well-Miniröhrchensystem ist sowohl für 8er- als auch für 12er-Verschlusskappenstreifen konzipiert.
- Mit Beckman, Tecan, Zymark und anderen automatisierten Arbeitsstationen kompatibel
- Nur einseitig anbringbarer Deckel mit eingeätzter, alphanumerischer Gitterteilung zur positiven Identifizierung der Proben
- Eingegossene Kondensationsringe am Deckel minimieren das Risiko von Kreuzkontamination
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Kapazität:1,1 ml
- Bezeichnung:8er-Miniröhrchenstreifen, PP, lose Menge
- Seq:09
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFür RöhrchenVerfügbarkeitPreis
- 731-0222Vorsterilisierte 12er-Verschlussstreifen für Miniröhrchen0,6+1,1 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 400 ST - SFr. 172.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFür RöhrchenVerfügbarkeitPreis
- 731-022112er-Verschlussstreifen für Miniröhrchen0,6+1,1 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 400 ST - SFr. 122.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFür RöhrchenVerfügbarkeitPreis
- 731-02238er-Verschlussstreifen für Miniröhrchen0,6+1,1 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 600 ST - SFr. 122.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFür RöhrchenVerfügbarkeitPreis
- 731-0224Vorsterilisierte 8er-Verschlussstreifen für Miniröhrchen0,6+1,1 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 600 ST - SFr. 172.00