Miniröhrchensystem, Axygen®
Vorsterilisierte 12er-Miniröhrchenstreifen, PP, im Rack, 1,1 ml
: Corning
PP, 100 % rein. Das Axygen 96-Well-Miniröhrchensystem ist sowohl für 8er- als auch für 12er-Verschlusskappenstreifen konzipiert.
- Mit Beckman, Tecan, Zymark und anderen automatisierten Arbeitsstationen kompatibel
- Nur einseitig anbringbarer Deckel mit eingeätzter, alphanumerischer Gitterteilung zur positiven Identifizierung der Proben
- Eingegossene Kondensationsringe am Deckel minimieren das Risiko von Kreuzkontamination
- Kapazität:1,1 ml
- Bezeichnung:Vorsterilisierte 12er-Miniröhrchenstreifen, PP, im Rack
- Seq:04
Accessories
- BezeichnungFür Röhrchen
- 731-0222Vorsterilisierte 12er-Verschlussstreifen für Miniröhrchen0,6+1,1 ml1 * 400 ST - SFr. 172.00
- BezeichnungFür Röhrchen
- BezeichnungFür Röhrchen
- BezeichnungFür Röhrchen
- 731-0224Vorsterilisierte 8er-Verschlussstreifen für Miniröhrchen0,6+1,1 ml1 * 600 ST - SFr. 172.00