Miniröhrchensystem, Axygen®
Einzelne Miniröhrchen, PP, lose Menge, 0,6 ml
: Corning
PP, 100 % rein. Das Axygen 96-Well-Miniröhrchensystem ist sowohl für 8er- als auch für 12er-Verschlusskappenstreifen konzipiert.
- Mit Beckman, Tecan, Zymark und anderen automatisierten Arbeitsstationen kompatibel
- Nur einseitig anbringbarer Deckel mit eingeätzter, alphanumerischer Gitterteilung zur positiven Identifizierung der Proben
- Eingegossene Kondensationsringe am Deckel minimieren das Risiko von Kreuzkontamination
- Kapazität:0,6 ml
- Bezeichnung:Einzelne Miniröhrchen, PP, lose Menge
- Seq:03
Accessories
- BezeichnungFür Röhrchen
- 731-0222Vorsterilisierte 12er-Verschlussstreifen für Miniröhrchen0,6+1,1 ml1 * 400 ST - 172.00 SFr.
- BezeichnungFür Röhrchen
- BezeichnungFür Röhrchen
- BezeichnungFür Röhrchen
- 731-0224Vorsterilisierte 8er-Verschlussstreifen für Miniröhrchen0,6+1,1 ml1 * 600 ST - 172.00 SFr.