Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Miniröhrchensystem, Axygen®

Einzelne vorsterilisierte Miniröhrchen, PP, im Rack, 0,6 ml
Katalognr. 731-0212
Anbieter:   Corning
Miniröhrchensystem, Axygen®
Katalognr. 731-0212
Anbieter:  Corning
Miniröhrchensystem, Axygen®
Miniröhrchensystem, Axygen®

Einzelne vorsterilisierte Miniröhrchen, PP, im Rack, 0,6 ml

Preis
SFr. 702.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4.800 ST
Product Details & Documents

PP, 100 % rein. Das Axygen 96-Well-Miniröhrchensystem ist sowohl für 8er- als auch für 12er-Verschlusskappenstreifen konzipiert.

  • Mit Beckman, Tecan, Zymark und anderen automatisierten Arbeitsstationen kompatibel
  • Nur einseitig anbringbarer Deckel mit eingeätzter, alphanumerischer Gitterteilung zur positiven Identifizierung der Proben
  • Eingegossene Kondensationsringe am Deckel minimieren das Risiko von Kreuzkontamination
Technische Daten
  • Kapazität:
    0,6 ml
  • Bezeichnung:
    Einzelne vorsterilisierte Miniröhrchen, PP, im Rack
  • Seq:
    01
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Röhrchen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 731-0222
    Vorsterilisierte 12er-Verschlussstreifen für Miniröhrchen
    0,6+1,1 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 400 ST - SFr. 172.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Röhrchen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 731-0221
    12er-Verschlussstreifen für Miniröhrchen
    0,6+1,1 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 400 ST - SFr. 122.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Röhrchen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 731-0223
    8er-Verschlussstreifen für Miniröhrchen
    0,6+1,1 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 600 ST - SFr. 122.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Röhrchen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 731-0224
    Vorsterilisierte 8er-Verschlussstreifen für Miniröhrchen
    0,6+1,1 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 600 ST - SFr. 172.00

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.