Dewar flasks, flat bottom, type FB
Dewar flask FB 1 CAL
Codice catalogo KGWA1152
Nome del fornitore: KGW
Vai a
Product Details & Documents
Dewar flasks are made up of borosilicate glass 3,3 and stainless-steel cover. For storage of liquid nitrogen, dry ice and other coolants.
- Low evaporation rate
- Easy handling
- Antimagnetic
- Protective casing made of stucco aluminium
Area of application: Biotechnology, medicinal technique, laboratory technique, cooling of small samples and can also be used as insulating flask.
Certifications: Conforms with DIN 12492, ISO 3585.
Specifiche
- Bezeichnung:Dewar flask FB 1 CAL
- Nutzinhalt:0,25 L
- Tägliche Verdampfung:0,35 L
- Cat. No.:KGWA1152
- Modell:FB 1 CAL
- Leergewicht:0,4 kg
- Overall height:170 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoBezeichnungDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoBezeichnungDisponibilitàPrice
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..