Methyllinoleat 99%
Glasflasche, 25 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, 9,12-Octadecanoic acid methyl ester, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid methyl ester, Linoleic acid methyl ester, (9Z,12Z)-Methyl octadeca-9,12-dienoate, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate, 9Z,12Z-Oktadekadiensäuremethylester, 9,12 Methyl octadecaotenoate methyl linoleate, cis,cis-9,12-Oktadekadiensäuremethylester
- CAS Nummer:112-63-0
- Formel:C₁₉H₃₄O₂
- MDL-Nummer:MFCD00009534
- Molekulargewicht:294.48 g/mol
- Siedepunkt:212 °C (16 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:–35 °C
- Dichte:0,89 g/cm³
- Blitz Pt:>200 °C
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:203-993-0
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
- Specific optical rotation:-85° to -95° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:25 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



