ContactUsLinkComponent
Ein Moppbezug aus 100 % glatt gestricktem Polyester, der auf den 16 Zoll (40 cm) MegaSwat™ Mop-Adapter in Klingenform passt, um effe ktiv um, unter und hinter schweren Verarbeitungsgeräten und kalibrierten Geräten zu reinigen. Diese NovaPoly™-Abdecku 1 * 1 ST
Katalognr. MICRMS611-16
Anbieter:  MICRONOVA
Ein Moppbezug aus 100 % glatt gestricktem Polyester, der auf den 16 Zoll (40 cm) MegaSwat™ Mop-Adapter in Klingenform passt, um effe ktiv um, unter und hinter schweren Verarbeitungsgeräten und kalibrierten Geräten zu reinigen. Diese NovaPoly™-Abdecku 1 * 1 ST
Katalognr. MICRMS611-16
Anbieter:  MICRONOVA
Frequently Bought Together