ATAS optic Liner
Split/Splitlos FocusLiner, 5 mm, 3,0 mm, 81 mm
Katalognr. 568-0634
Anbieter: Trajan Scientific and Medical
Direkt zu
Product Details & Documents
Deaktivierte Liner für ATAS optic Injektoren.
Technische Daten
- Ext.Ø:5 mm
- Ø int.:3,0 mm
- Bezeichnung:Split/Splitlos FocusLiner
- Länge:81 mm
- Seq:01