ATAS optic Liner
Fritte und konischer Liner, 5 mm, 3,0 mm, 81 mm
Katalognr. 568-0636
Anbieter: Trajan Scientific and Medical
Direkt zu
Product Details & Documents
Deaktivierte Liner für ATAS optic Injektoren.
Technische Daten
- Ext.Ø:5 mm
- Ø int.:3,0 mm
- Bezeichnung:Fritte und konischer Liner
- Länge:81 mm
- Seq:03