AuftragsverfolgungKontakt
Replacement needles for syringes RTC/RSH | Avantor
Replacement needles for syringes RTC/RSH
Replacement needle for 25 - 500 µl syringes, 23, 180 mm, 0,63 mm, Cone
Katalognr. SGEA038038
Replacement needles for syringes RTC/RSH
Katalognr. SGEA038038
Replacement needles for syringes RTC/RSH
Replacement needle for 25 - 500 µl syringes, 23, 180 mm, 0,63 mm, Cone
Preis
SFr. 57.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    0,63 mm
  • Gauge:
    23
  • Spitzentyp:
    Cone
  • Bezeichnung:
    Replacement needle for 25 - 500 µl syringes
  • Länge:
    180 mm
  • Seq:
    12