VWR®, Wägeschiffchen
37 mm, 17 mm
Katalognr. 611-2386
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Porzellan, glasiert.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
VWR® for Weighing
Produktliteratur
Technische Daten
- Breite:17 mm
- Länge:37 mm
- Seq:01



