AuftragsverfolgungKontakt
Test fluids for viscometers
E33*, ~33, 500 mL
Katalognr. HAAK082-5412
Anbieter:   HAAKE
Test fluids for viscometers
Katalognr. HAAK082-5412
Anbieter:  HAAKE
CAS Nummer:  
Test fluids for viscometers
E33*, ~33, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 417.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Test and certificated fluids for viscometery - mesurement temperature at 20 °C unless indicated.
 : * Measurement temperature 25 °C
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    500 mL
  • Typ:
    E33*
  • Viskosität:
    ~33
Technische Daten