AuftragsverfolgungKontakt
Test fluids for viscometers | Avantor
Test fluids for viscometers
E1300*, ~1300, 500 mL
Katalognr. HAAK082-5410
Anbieter:   HAAKE
Test fluids for viscometers
Katalognr. HAAK082-5410
Anbieter:  HAAKE
CAS Nummer:  
Test fluids for viscometers
E1300*, ~1300, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 417.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Test and certificated fluids for viscometery - mesurement temperature at 20 °C unless indicated.
Achtung! Bitte beachten: * Measurement temperature 25 °C
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    500 mL
  • Typ:
    E1300*
  • Viskosität:
    ~1300
Technische Daten