AuftragsverfolgungKontakt
Capillary tubes | Avantor
Capillary tubes
150 mm, 0,90 mm, 0,72 mm
Katalognr. HILG1415015
Anbieter:   HILGENBERG
Capillary tubes
Katalognr. HILG1415015
Anbieter:  HILGENBERG
Capillary tubes
Capillary tubes
150 mm, 0,90 mm, 0,72 mm
Preis
SFr. 560.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
  • Both ends open
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    0,90 mm
  • Ø int.:
    0,72 mm
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    18