AuftragsverfolgungKontakt
Spoon spatulas | Avantor
Spoon spatulas
210 mm
Katalognr. JUCHVL04014
Spoon spatulas
Katalognr. JUCHVL04014
Spoon spatulas
210 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double ended spoon spatulas made from stainless steel.
  • One broad spatula end, one spoon end
Technische Daten
  • Länge:
    210 mm
  • Seq:
    03