Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
4-Methoxyanthranilsäure 96%

4-Methoxyanthranilsäure 96%

Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Katalognr. H32319.03
Reizend
4-Methoxyanthranilsäure 96%
Katalognr. H32319.03
CAS Nummer:  4294-95-5
4-Methoxyanthranilsäure 96%
4-Methoxyanthranilsäure 96%

Glasflasche für Feststoffe, 1 g

CAS Nummer:  4294-95-5
Preis
105.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents

Purity: 96% CAS No.: 4294-95-5 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: ca 171° dec. MDL No.: MFCD00667729

Synonyme:  2-Amino-4-methoxybenzoic acid
  • CAS Nummer:4294-95-5
  • Formel:C₈H₉NO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00667729
  • Molekulargewicht:167.16 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 171 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 171 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.