Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Retort rings | Avantor

Retort rings

Ring with bosshead, 290 g, 160 mm
Katalognr. JUCHVL04980
Retort rings
Katalognr. JUCHVL04980
Retort rings

Ring with bosshead, 290 g, 160 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Steel, epoxy coated.

  • Available with or without bosshead
  • Bosshead is made of malleable iron
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    160 mm
  • Bezeichnung:
    Ring with bosshead, 290 g
  • Seq:
    11
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..