Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Retort rings

Ring with bosshead, 236 g, 100 mm
  JUCHVL04960
Retort rings
  JUCHVL04960
Retort rings

Ring with bosshead, 236 g, 100 mm

 
SFr. 28.60
   
1 * 1 ST
 

Steel, epoxy coated.

  • Available with or without bosshead
  • Bosshead is made of malleable iron
 
  • Ext.Ø:
    100 mm
  • Bezeichnung:
    Ring with bosshead, 236 g
  • Seq:
    09