AuftragsverfolgungKontakt
Retort rings
Retort rings
Ring with bosshead, 165 g, 50 mm
Katalognr. JUCHVL04940
Retort rings
Katalognr. JUCHVL04940
Retort rings
Ring with bosshead, 165 g, 50 mm
Preis
SFr. 22.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Steel, epoxy coated.
  • Available with or without bosshead
  • Bosshead is made of malleable iron
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    50 mm
  • Bezeichnung:
    Ring with bosshead, 165 g
  • Seq:
    07