AuftragsverfolgungKontakt
Retort rings
Ring without bosshead, 260 g, 160 mm
Katalognr. JUCHVL04930
Retort rings
Katalognr. JUCHVL04930
Retort rings
Ring without bosshead, 260 g, 160 mm
Preis
22.40 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Steel, epoxy coated.
  • Available with or without bosshead
  • Bosshead is made of malleable iron
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    160 mm
  • Bezeichnung:
    Ring without bosshead, 260 g
  • Seq:
    05