AuftragsverfolgungKontakt
Retort rings
Retort rings
Ring without bosshead, 230 g, 130 mm
Katalognr. JUCHVL04920
Retort rings
Katalognr. JUCHVL04920
Retort rings
Ring without bosshead, 230 g, 130 mm
Preis
SFr. 20.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Steel, epoxy coated.
  • Available with or without bosshead
  • Bosshead is made of malleable iron
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    130 mm
  • Bezeichnung:
    Ring without bosshead, 230 g
  • Seq:
    04