Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Retort rings

Retort rings

Ring without bosshead, 157 g, 70 mm
Katalognr. JUCHVL04900
Retort rings
Katalognr. JUCHVL04900
Retort rings

Ring without bosshead, 157 g, 70 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Steel, epoxy coated.

  • Available with or without bosshead
  • Bosshead is made of malleable iron
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    70 mm
  • Bezeichnung:
    Ring without bosshead, 157 g
  • Seq:
    02