Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Retort rings | Avantor

Retort rings

Ring without bosshead, 107 g, 50 mm
Katalognr. JUCHVL04890
Retort rings
Katalognr. JUCHVL04890
Retort rings

Ring without bosshead, 107 g, 50 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Steel, epoxy coated.

  • Available with or without bosshead
  • Bosshead is made of malleable iron
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    50 mm
  • Bezeichnung:
    Ring without bosshead, 107 g
  • Seq:
    01