AuftragsverfolgungKontakt
Hook bossheads | Avantor
Hook bossheads
Hook bosshead with M8 stainless steel thumb bolt, 13 mm, Edelstahl
Katalognr. JUCHVL0486018/8
Hook bossheads
Katalognr. JUCHVL0486018/8
Hook bossheads
Hook bossheads
Hook bosshead with M8 stainless steel thumb bolt, 13 mm, Edelstahl
Preis
19.10 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hook bossheads made of steel, epoxy coated or stainless steel with brass pressure block.
Technische Daten
  • Spannweite:
    13 mm
  • Bezeichnung:
    Hook bosshead with M8 stainless steel thumb bolt
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    02