ContactUsLinkComponent
Handrefraktometer MASTER-10PT.Die MASTER-10-Serie eignet sich für besonders niedrige Konzentrationen von Brix 10% oder weniger, z. B. Tomatensaft, Gemüse, Suppen, Reinigungslösungen und Schneidöl. Die Temperaturkorrekturfunktion ermöglicht eine genau 1 * 1 ST
Katalognr. 635-0671
Anbieter:  Atago
undefined
Handrefraktometer MASTER-10PT.Die MASTER-10-Serie eignet sich für besonders niedrige Konzentrationen von Brix 10% oder weniger, z. B. Tomatensaft, Gemüse, Suppen, Reinigungslösungen und Schneidöl. Die Temperaturkorrekturfunktion ermöglicht eine genau 1 * 1 ST
Katalognr. 635-0671
Anbieter:  Atago
Frequently Bought Together