AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase microextraction fibers
SPME fiber for autosampler use, carbowax/PEG, 23 gauge, 60 µm fiber coating
Codice catalogo VARISU57354U
Nome del fornitore:   VARIAN
Solid phase microextraction fibers
Codice catalogo VARISU57354U
Nome del fornitore:  VARIAN
Solid phase microextraction fibers
SPME fiber for autosampler use, carbowax/PEG, 23 gauge, 60 µm fiber coating
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 3 ST
Product Details & Documents
Solid phase microextraction (SPME) is a technique for extracting analytes from solid, liquid or gaseous samples by adsorbing them onto the SPME fiber and then desorbing them into an inlet, either on a gas chromatograph (GC) or an HPLC system. SPME is amenable to automation using an autosampler or it can be performed manually as well.
Solid phase microextraction kits: Kits are also available to support method development, offering a variety of fiber types and configurations within a single kit. SPME fiber kits contain three fibers.
Specifiche
  • Bezeichnung:
    SPME fiber for autosampler use, carbowax/PEG, 23 gauge, 60 µm fiber coating
  • Seq:
    15
  • Cat. No.:
    VARISU57354U
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Disponibilità
    Price
  • VARI392609902
    Merlin microseal, SPME replacement seal, 23 gauge
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Disponibilità
    Price
  • VARISU57347U
    SPME fiber holder for CTC autosampler
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Disponibilità
    Price
  • VARISU57357U
    SPME stand, 15 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Disponibilità
    Price
  • VARISU57356U
    SPME inlet guide for manual injection
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST