AuftragsverfolgungKontakt
Zerstäuber, PFA-ST/ST3 MicroFlow™
Zerstäuber, PFA-ST/ST3 MicroFlow™
PFA-ST3 MicroFlow nebuliser
Katalognr. PERCN8145101
Anbieter:   PerkinElmer
Zerstäuber, PFA-ST/ST3 MicroFlow™
Katalognr. PERCN8145101
Anbieter:  PerkinElmer
Zerstäuber, PFA-ST/ST3 MicroFlow™
PFA-ST3 MicroFlow nebuliser
Preis
SFr. 2’910.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Der PFA-ST MicroFlow Zerstäuber besteht aus hochreinem, HF-beständigem PFA. Er verfügt über eine austauschbare externe Probenaufnahmekapillare. Die Probenaufnahmerate wird durch den Durchmesser der externen Kapillare oder Sonde gesteuert.
  • Chemisch beständig, ideal für starke Säuren, Laugen und organische Stoffe
  • Direkte Analyse flüchtiger und nichtflüchtiger organischer Lösungsmittel
  • Längere Lebensdauer als Zerstäuber aus Glas oder Quarz
  • Mit externem 1/4 - 28-Gewindeanschluss
Austauschbare Ansaugkapillaren ermöglichen die Verwendung eines Zerstäubers mit unterschiedlichen Selbstansaugraten von 20 bis 700 μl/min. Pumpen von <0,1 bis 3,0 ml/min.
Der PFA-ST3 bietet im Vergleich zum Standard-PFA-Zerstäuber eine höhere Verstopfungsbeständigkeit und Empfindlichkeit.
Der PFA MicroFlow ist ideal für starke Säuren, Feststoffe, Laugen, organische Lösungsmittel, Böden und stark salzhaltige Lösungen.
Certifications:
Accessories information: Interne Standardadditions-T-Stücke und FAST-Ventil-Zerstäuberleitungen sind erhältlich.
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    PFA-ST3 MicroFlow nebuliser
  • Seq:
    03
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • PERCN0777287
    FAST valve line for PFA-ST nebuliser (0,25 mm I.Ø), green, attaches to port #3
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 310.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • PERCN0777294
    Internal standard addition tee for ESI ST nebuliser (0,25 mm I.Ø), green, attaches to port #3
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’330.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • PERCN0777295
    Internal standard addition tee for ESI ST nebuliser (0,5 mm I.Ø), orange, attaches to port #3
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’310.00