AuftragsverfolgungKontakt
Brenner | Avantor
Brenner
Axial torches, sheath gas high solids torch with patented injector design, 2,4 mm ID, used with the AGM-1 oxygen
Katalognr. VARI2010122400
Anbieter:   VARIAN
Brenner
Katalognr. VARI2010122400
Anbieter:  VARIAN
Brenner
Brenner
Axial torches, sheath gas high solids torch with patented injector design, 2,4 mm ID, used with the AGM-1 oxygen
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Taschenlampen lassen sich leicht anzünden und bleiben an, wodurch Ausfallzeiten reduziert werden. Mit gleichmäßigem und stabilem Plasma für reproduzierbare Ergebnisse.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Axial torches, sheath gas high solids torch with patented injector design, 2,4 mm ID, used with the AGM-1 oxygen
  • Seq:
    06
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI2010070790
    Spare quartz torch bonnet for radial ICP-OES
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI7210020700
    Torch alignment tool for radial ICP-OES
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI7910051290
    GazFit fittings for one-piece and semi-demountable ICP-OES torches
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI7910051590
    Transfer tube FEP for axial ICP
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI7910051490
    Transfer tube FEP Sturman-Masters spray chamber for radial ICP
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI9910107100
    Kit Torch Fittings
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI3610007300
    Pre-optics cone for Liberty Series axial ICP-OES
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI8110002800
    Esteele cleaning powder, for cleaning interface cone on axially-viewed ICP-OES
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI2010072900
    Spare semi-demountable quartz torch body for radial ICP-OES
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI2010077500
    Quartz injector tube, 0,8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI2010083400
    Spare semi-demountable quartz torch body for axial ICP-OES
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI9910057000
    Quartz injector tube, 1,4 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI9910057300
    Injector holder kit, includes O-ring
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI9910108200
    O-rings kit