Handschuhspender
4-Fach-Spender mit einzelnen, flachen Deckeln, Klar, 508×292×305 mm
Katalognr. SCURGD-4
Anbieter: S-CURVE
Direkt zu
Product Details & Documents
Spender aus Acrylglas mit separaten Fächern und Deckeln für Anwendungen in der Reinraumindustrie.
- Wandmontage oder freistehend
- Robuste Wandhalterung im Lieferumfang enthalten
- Abgerundete Ecken durch Beflammung
Technische Daten
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:4-Fach-Spender mit einzelnen, flachen Deckeln
- Seq:002
- B×T×H:508×292×305 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.