Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Container, EUROBOX | Avantor

Container, EUROBOX

60 L, mit zwei Griffen, 600×400×340 mm
Katalognr. ZARG40702
Anbieter:   ZARGES LEICHTBAU
Container, EUROBOX
Katalognr. ZARG40702
Anbieter:  ZARGES LEICHTBAU
Container, EUROBOX
Container, EUROBOX

60 L, mit zwei Griffen, 600×400×340 mm

Preis
SFr. 381.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Aluminium, mit Deckel.

  • Deckel mit Edelstahlscharnieren und Haltebändern
  • Blaue Stapelecken zum sicheren Stapeln
  • Eckwülste für zusätzliche Formstabilität

Eurobox mit hoher Korrosionsbeständigkeit durch Edelstahlbeschläge. Die umlaufende geschäumte Dichtung im Deckel schützt vor Staub und Spritzwasser.

Technische Daten
  • Typ:
    mit zwei Griffen
  • Kapazität:
    60 L
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    600×400×340 mm
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..