AuftragsverfolgungKontakt
WetGrip labels | Avantor
WetGrip labels
WetGrip printer labels for 0,5 ml tubes, Papier, Laser, Weiß, 24×13 mm
Katalognr. DIVEGRLA-2380
Anbieter:   DIVERSIFIED BIOTECH
WetGrip labels
Katalognr. DIVEGRLA-2380
WetGrip labels
WetGrip printer labels for 0,5 ml tubes, Papier, Laser, Weiß, 24×13 mm
Preis
SFr. 220.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.380 Pce
Product Details & Documents
These WetGrip labels grip to moist, frosty or frozen surfaces.
  • Temperature resistant to −80 °C
  • Compatible with centrifuge rotors
  • Resistant to chemicals and solvents
  • Adheres to plastics, glass, metals and even paperboard boxes
Available in white laser sheets, white direct thermal rolls, or white hand writable rolls.
Technische Daten
  • Printing method:
    Laser
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    WetGrip printer labels for 0,5 ml tubes
  • Abmessungen:
    24×13 mm
  • Material:
    Papier
  • Seq:
    10