AuftragsverfolgungKontakt
Automatic solvent extraction systems, rapid, pressurised, SpeedExtractor E-914 and E-916 | Avantor
Automatic solvent extraction systems, rapid, pressurised, SpeedExtractor E-914 and E-916
E-914 for 4 positions, 40 ml with 4-port mixer
Katalognr. BUCH11514044
Anbieter:   BUCHI
Automatic solvent extraction systems, rapid, pressurised, SpeedExtractor E-914 and E-916
Katalognr. BUCH11514044
Anbieter:  BUCHI
Automatic solvent extraction systems, rapid, pressurised, SpeedExtractor E-914 and E-916
Automatic solvent extraction systems, rapid, pressurised, SpeedExtractor E-914 and E-916
E-914 for 4 positions, 40 ml with 4-port mixer
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
SpeedExtractor E-916 / E-914.
  • Extract 6 samples in 30 min and free up your time for other tasks
  • Automated sealing reduces operator intervention and increases process safety
  • Combine extract collection with evaporation, minimize solvent use and avoid costly consumable seals
The SpeedExtractor E-916 / E-914 is an automated instrument for parallel extraction of primarily organic compounds from a variety of solid or semi-solid matrices. Conventional methodologies (e.g. like Soxhlet extraction) are accelerated by using a solvent at elevated temperatures and pres-sures. The parallel concept of SpeedExtractor allows for simultaneous extraction of six samples in one run. A variety of different extract collection options with great synergy to the MultivaporTM and Syncore® Analyst for parallel evaporation and concentration maximizes productivity and streamlines the workflow.
 : The SpeedExtractor E-916 / E-914 is delivered with a comprehensive starter kit consisting of tools, accessory and consumable items. Due to a variety of different collection options the collection vials need to be ordered separately.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    E-914 for 4 positions, 40 ml with 4-port mixer
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    BUCH11514044
  • Probenanzahl:
    4
  • Max. Volumen des Extraktionsbechers:
    40 ml
  • Modell:
    E-914
  • B×T×H:
    670×500×725 mm
  • Stromaufnahme:
    1750 W
  • Betriebstemperaturbereich:
    50 - 200 ± 3°C
  • Gewicht:
    90 kg
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BUCH051237
    Extraction cells, 10 ml for E-916
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 468.35
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BUCH051236
    Extraction cells, 20 ml for E-916
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 468.35
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BUCH051235
    Extraction cells, 40 ml for E-916
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 468.35
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BUCH051234
    Extraction cells, 40 ml for E-914
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 623.20
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BUCH051233
    Extraction cells, 80 ml for E-914
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 623.20
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BUCH051232
    Extraction cells, 120 ml for E-914
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 623.20
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BUCH044269
    UNF-28 ferrule 1/16", grey
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 ST - SFr. 82.65
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BUCH037689
    Quartz sand 0,3 - 0,9 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 kg - SFr. 127.30