AuftragsverfolgungKontakt
Hydrolysis unit, B-411/ E-416 | Avantor
Hydrolysis unit, B-411/ E-416
E-416 hydrolysis unit
Katalognr. BUCH042870
Anbieter:   BUCHI
Hydrolysis unit, B-411/ E-416
Katalognr. BUCH042870
Anbieter:  BUCHI
Hydrolysis unit, B-411/ E-416
Hydrolysis unit, B-411/ E-416
E-416 hydrolysis unit
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The B-411/ E-416 hydrolysis unit has been designed to carry out acidic hydrolysis of food and feed samples prior to solvent extraction.The hydrolysis procedure is required in a number of AOAC official methods to determine fat content of food samples including cheese, seafood, dressings, meat.
  • Choice of 4 or 6 place units
  • Simultaneous hydrolysis, filtration and rinsing of samples
  • Glass sample tube with frit matches the extraction units
  • Vacuum pump reduces filtration time
Bestellinformationen: Buchi V-700 vacuum pump, is required for operation and must be ordered separately from the main unit.
Lieferinformationen: Supplied with digestion vessels, sample tubes, aspiration tubes, caps for digestion vessels, stoppers for tubes and a 3 mm wrench.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    E-416 hydrolysis unit
  • Seq:
    02
  • Gewicht:
    13,5 kg
  • Cat. No.:
    BUCH042870
  • Modell:
    E-416
  • B×T×H:
    275×600×570 mm
  • Anzahl Röhrchen:
    6
  • Leistung:
    1100 W
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BUCH002004
    Pair of glass tongs, 50 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 81.70
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BUCH037462
    Holder for glass sample tubes, PP with 4 positions
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 151.05
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 458-0054
    Rubber coupling, EPMD
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 64.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 458-0010
    Aspiration tubes for 4 samples
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 251.75
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 458-0008
    Glass sample tubes with frit for B-811
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 4 ST - SFr. 392.35
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BUCH004125
    Vacuum hose with diameter of 10 - 20 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 38.00