ContactUsLinkComponent
Sprühzylinder Sprühzylinder mit seitlichem Flansch zur Anbringung des Sprühkopfs. Zur Sprühtrocknung temperaturempfindlicher Proben und geringer Probenmengen mit den Sprühkappen 4.0 und 5.5 ›¼‡¼m. 1 * 1 ST
Katalognr. BUCH051511
Anbieter:  BUCHI
Sprühzylinder Sprühzylinder mit seitlichem Flansch zur Anbringung des Sprühkopfs. Zur Sprühtrocknung temperaturempfindlicher Proben und geringer Probenmengen mit den Sprühkappen 4.0 und 5.5 ›¼‡¼m. 1 * 1 ST
Katalognr. BUCH051511
Anbieter:  BUCHI
Frequently Bought Together